Learn More
Cinamato de bencilo, TRC
Código de producto. 30346932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346932 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30346932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1304335G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Fórmula molecular C16 H14 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-enoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 238.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0994