Learn More
Cinamato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10180212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10180212 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697162 100 g Frasco de vidrio 100 g
10607172 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10180212 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 215290050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-41-3
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.29
Número MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
Clave InChI NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
Nombre IUPAC (Z)-3-Fenilprop-2-enoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.4025 to 1.4045
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 584
Índice Merck 15, 1133
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina o líquido después de la fusión