Learn More
Cinamato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464117 100 g 100 g
11474117 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19550.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-41-3
Fórmula molecular C16H14O2
Peso molecular (g/mol) 238.29
Número MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
Clave InChI NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
Nombre IUPAC (Z)-3-Fenilprop-2-enoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl cinnamate
Punto de fusión 34°C to 36°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 195°C to 200°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2051339
Índice Merck 14,1130
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 99%