Learn More
Éter de clorometilo bencílico, téc. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456688 250 mL 250 ml
15446688 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60207.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Benzyl chloromethyl ether is employed in the introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de clorometilo bencílico se emplea en la introducción de grupos benzoiloxi e hidroximetil.
Solubilidad
Soluble en agua [2,7 g/ (25 C)]
Notas
Almacenar a de 2 a 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3587-60-8
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00000886
Clave InChI LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
PubChem CID 137983
Nombre IUPAC clorometoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloromethyl ether
Densidad 1.126
Punto de ebullición 102°C
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2Cl
Índice de refracción 1.527
Cantidad 250 mL
Número UN UN2810
Beilstein 1364034
Información de solubilidad Soluble in water [2.7g/L (25 C)]
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico