Learn More
Éter clorometílico de bencilo (90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Chloromethyl Ether |
| CAS | 3587-60-8 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl O |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | ClCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | clorometoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.609 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.034 |