Learn More
Cloroformiato de bencilo, TRC
Código de producto. 30334513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334513 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30334513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23307050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Chloroformate
CAS 501-53-1
Fórmula molecular C8H7ClO2
Cantidad 50 g
Sinónimo (Benzyloxy)carbonyl Chloride, Benzyl Chloridocarbonate, Benzyl Chlorocarbonate, Benzyl Chloroformate, Carbobenzoxy Chloride, Carbobenzyloxy Chloride, Chloroformic Acid Benzyl Ester, NSC 83466, Phenylmethyl Chloroformate, Cbz-Cl, CbzCl, Cbz chloride, Z-chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC carbonocloridato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 170.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135