Learn More
Cloroformiato de bencilo, 95 %, estabilizado con aprox. 0,1 % de carbonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyl chloroformate is widely used as a reactive chemical intermediate in plastic, pharmaceutical, agricultural and organic chemicals. It is useful for the introduction of carboxybenzyl (cbz) protecting group for amines such as aniline in organic synthesis. It is also involved in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloroformiato de bencilo se utiliza ampliamente como sustancia intermedia química reactiva en plásticos, productos farmacéuticos, productos agrícolas y productos químicos orgánicos. Es útil para la introducción de grupo de protección carboxibencilo (cbz) para aminas como la anilina en la síntesis orgánica. También participa en la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles.
Solubilidad
Miscible con éter, acetona y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl chloroformate |
| Nombre de nota | stabilized with ≈0.1% sodium carbonate |
| Punto de fusión | -20°C |
| Densidad | 1.195 |
| Punto de ebullición | 178°C to 180°C |
| Temperatura de inflamación | 125°C (257°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.517 |
| Cantidad | 1000 g |
| Número UN | UN1739 |
| Mostrar más |