Learn More
Cloroformato de bencilo, solución de 3 M (peso al 50 %) en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10119864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10119864 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10119864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45€
    33.30€ / 100 ml
    Ahorro 15.15€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloroformate
CAS 501-53-1, 108-88-3, 100-44-7
% mín. CAS 49.83, 44.26
% máx. CAS 55.74, 50.17
Color De amarillo a rosa
Densidad 1.0100g/mL
Temperatura de inflamación 7°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H7ClO2
Fórmula lineal C6H5CH2OOCCl
Número MDL MFCD00000640
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 1801
Gravedad específica 1.01
Sinónimo benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Nombre IUPAC carbonocloridato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 170.6
PubChem CID 10387
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 45 to 53 wt%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Benzyl chloroformate, Benzyl chloride