Learn More
Cloruro de bencilo, TRC
Código de producto. 30347829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347829 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2336755G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H7 Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
Nombre IUPAC clorometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 126.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0236
Porcentaje de pureza >95