Learn More
Carbazato de bencilo, TRC
Código de producto. 30330211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330211 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2336205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Carbazate
CAS 5331-43-1
Fórmula molecular C8H10N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-aminocarbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0742