Learn More
Carbazato de bencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499903 100 g 100 g
11479903 5 g 5 g
11489903 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13005.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5331-43-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Benzyl carbazate is used as a reagent for preparation of benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazides of carboxylic acids, particularly N-protected amino acids. Subsequent hydrogenolysis gives the hydrazide which can be converted to the azide for coupling with a further amino acid residue by the azide method. It is also used in the preparation of simple acyl or sulfonyl hydrazides avoiding diacylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbazato de bencilo se utiliza como reactivo para la preparación de hidrazidas de benciloxicarbonilo (Z, Cbz) de los ácidos carboxílicos, en particular los aminoácidos N-protegidos. La hidrogenólisis posterior produce una hidrazida que puede convertirse en la azida para acoplarse a un aminoácido adicional residual mediante el método de azidas. También se utiliza en la preparación de hidrazidas de acilo o sulfonilo simples evitando la diacilación.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol y DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5331-43-1
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00041890
Clave InChI RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl carbazate, benzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, carbobenzoxyhydrazide, carbazic acid, benzyl ester, benzyloxycarbonyl hydrazide, benzylcarbazate, benzyloxy carbonyl hydrazine, n-cbz-hydrazine, unii-h7gm2h55tc
PubChem CID 79242
Nombre IUPAC N-aminocarbamato de bencilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl carbazate
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1952982
Información de solubilidad Soluble in water (slightly),methanol and DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%