Learn More
Carbamato de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484623 100 g 100 g
11474623 25 g 25 g
11394579 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11569.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-84-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007965
Clave InChI PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
Nombre IUPAC carbamato bencilo
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl carbamate
Punto de fusión 85°C to 89°C
Beilstein 1865635
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%