Learn More
Carbamato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664942 100 g Frasco de vidrio 100 g
10172320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10664942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105891000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-84-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007965
Clave InChI PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
Nombre IUPAC carbamato bencilo
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl carbamate
Punto de fusión 86.0°C to 89.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas