Learn More
Butirato de bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441287 50 g 50 g
11451287 250 g 250 g
11431287 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24241.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-37-7
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00027133
Clave InChI VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl butyrate, benzyl n-butyrate, butanoic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl butanoate, benzyl n-butanoate, butyric acid, benzyl ester, phenylmethyl butyrate, benzylester kyseliny maselne, benzylbutyrate, benzyl butyrate natural
PubChem CID 7650
Nombre IUPAC butanoato de bencilo
SMILES CCCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl butyrate
Densidad 1.009
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 50 g
Beilstein 2047625
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%