Learn More
Ftalato de bencilo butílico, TRC
Código de producto. 30178959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30178959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30178959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2335551G
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, benzylbutyl ester
CAS 85-68-7
Nombres de analitos o componentes Phthalic acid, benzylbutyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 O4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl butyl ester (6CI,8CI), 2-O-Benzyl 1-O-butyl benzene-1,2-dicarboxylate, BBP, Benzyl butyl phthalate, Benzyl n-butyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diacizer D 160, Ketjenflex 160, NSC 71001, Palatinol BB, S 160, Sant 160, Santicizer 160, Santicizer C 160, Santicizer S 106, Santicizer S 160, Sicol 160, Spatozoate, Unimoll BB, n-Butyl benzyl phthalate, n-Butyl benzyl phthalate diester, Phthalic acid benzyl butyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-O-bencilo 1-O-butilo benceno-1,2-dicarboxilato
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 312.36
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1362
Porcentaje de pureza >95%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.