Learn More
Ftalato de bencilo y butilo-d4, TRC
Código de producto. 30335006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30335006 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30335006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB233557250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4
CAS 93951-88-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 2H4 H16 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester D4 (phenyl D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2H]
Nombre IUPAC 2-O-bencil 1-O-butil 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 316.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1613
Porcentaje de pureza >95