Learn More
Ftalato de bencilo y butilo-d4, TRC
Product Code. 30336222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30336222 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30336222 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB23355725MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4
CAS 93951-88-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 2H4 H16 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester D4 (phenyl D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2H]
Nombre IUPAC 2-O-bencil 1-O-butil 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 316.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1613
Porcentaje de pureza >95