Learn More
Bromoacetato de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468267 250 g 250 g
11458267 50 g 50 g
11448267 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17630.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is employed in biological research purpose. Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea para fines de investigación biológica. El bromoacetato de bencilo se utilizó en la alquilación de (-)-2,3-o-isopropiliden-D-triitol que acepta lipopéptidos y ácido 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonilaminometil}-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metoxi]acético.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco. Almacenar en un congelador a menos de 20 ˚C, bajo atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5437-45-6
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00000190
Clave InChI JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
Nombre IUPAC bencilo 2-bromoacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl bromoacetate
Densidad 1.46
Punto de ebullición 157°C to 159°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.544
Cantidad 250 g
Beilstein 973658
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 97%