Learn More
Bromuro de benzilo, TRC
Código de producto. 17980935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980935 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17980935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23365025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Bromide
CAS 100-39-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H7 Br
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, (bromomethyl)-, Toluene, α-bromo- (8CI), (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl bromide, NSC 8041, Phenylmethyl bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, alpha-Bromotoluene, (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl Bromide, NSC 8041, Phenylmethyl Bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, (Bromomethyl)-benzene, BnBr
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCc1ccccc1
Nombre IUPAC bromometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 171.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9731
Porcentaje de pureza >95%