Learn More
Bencil beta-D-lactósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl beta-D-lactoside |
| CAS | 18404-72-3 |
| Fórmula molecular | C19 H28 O11 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O11/c20-6-10-12(22)13(23)15(25)19(28-10)30-17-11(7-21)29-18(16(26)14(17)24)27-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-26H,6-8H2/t10-,11-,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCc3ccccc3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-fenilmetoxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 432.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.1632 |