Learn More
Ácido bencil beta-D-glucopiranosidurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 5285-02-9 |
| Fórmula molecular | C13H16O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzyl Alcohol Glucuronide, Benzyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O7/c14-8-9(15)11(12(17)18)20-13(10(8)16)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-11,13-16H,6H2,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13+/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CO[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-fenilmetoxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 284.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0896 |