Learn More
Bencil beta-D-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 5329-50-0 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S)-2-fenilmetoxioxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 240.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0998 |