Learn More
Benzoato de benzilo, TRC
Código de producto. 30137286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137286 50 g 50 g
17902395 25 g 25 g
17912935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23095050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-51-4
Fórmula molecular C14 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 212.24
Sinónimo Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Benzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 50 g