Learn More
Benzoato de bencilo, Mikromol™
Código de producto. 17931456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931456 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17931456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0570.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de bencilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Nombres de analitos o componentes Benzyl Benzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 212.24
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0837 g/mol