Learn More
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16438526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438526 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16438526 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0935
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl benzoate
Forma física Liquid
CAS 120-51-4
Color Colorless
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Benzoic acid benzyl ester
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 212.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.24
Porcentaje de pureza 98.0%