Learn More
Benzoato de bencilo, LoGiCal
Código de producto. 30460559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460559 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460559 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0570.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Nombres de analitos o componentes Benzyl Benzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 212.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212,0837 g/mol