Learn More
Benzoato de bencilo-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Benzoate-d12 |
| CAS | 352431-26-6 |
| Fórmula molecular | C14 D12 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzoic-d5 acid, phenyl-d5-methyl-d2 ester (9CI), Benzyl Benzoate-d12, Benzyl Benzoate-D12, Benzoic-d5 acid phenyl-d5-methyl-d2 ester, Benzoic-d5 acid benzyl-d7 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC([2H])([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | [dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil] 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.3178 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.1591 |