Learn More
Benzoato de bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607744 5 L Tambor de plástico 5 litros
10654752 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10396210 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105860051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-51-4
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003075
Clave InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl benzoate
Acidez 0.3mg KOH/g max.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.0°C to 20.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1180g/mL
Punto de ebullición 323.0°C
Temperatura de inflamación 147°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H5CO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.5670 to 1.5700
Cantidad 5 L
Beilstein 09, 121
Índice Merck 15, 1130
Gravedad específica 1.118
Información de solubilidad Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
Viscosidad 10.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.