Learn More
Benzoato de bencilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392076 2500 g 2.50 Kg
11372076 250 g 250 g
11382076 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11392076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03258.0E
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con etanol, alcohol, cloroformo, éter y aceites.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un recipiente bien cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-51-4
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003075
Clave InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nombre IUPAC benzoato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl benzoate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.112
Punto de ebullición 323°C to 324°C
Temperatura de inflamación 147°C (296°F)
Fórmula lineal C6H5CO2CH2C6H5
Índice de refracción 1.568
Cantidad 2500 g
Número UN UN3082
Beilstein 2049280
Índice Merck 14,1127
Información de solubilidad Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥99%