Learn More
Acida de bencilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392878 2 g 2 g
11382878 10 g 10 g
11372878 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032635.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-79-7
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD00013836
Clave InChI UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
PubChem CID 12152
Nombre IUPAC azidometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl azide
Densidad 1.0655
Punto de ebullición 82°C to 85°C (16 mm)
Temperatura de inflamación 43°C (110°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Índice de refracción 1.5341
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl azide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide