Learn More
Cloruro de bencil-alfa-alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Chloride-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 33712-34-4 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H5 Cl |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, (chloromethyl-d2)- (9 CI, ACI), (Chloromethyl-d2)benzene (ACI), Toluene-α,α-d2, α-chloro- (6 CI, 7 CI), Benzyl-α-d2 chloride, α,α-d2-Benzyl chloride, α-Chlorotoluene-α,α-d2, Benzyl-α,α-d2 Chloride, Benzyl Chloride-α,α-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [cloro(dideuterio)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.5958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0362 g/mol |
| Mostrar más |