Learn More
Bromuro de bencil-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Bromide-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 51271-29-5 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H5 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene, (bromomethyl-d2)- (9 CI, ACI), (Bromomethyl-d2)benzene (ACI), Toluene-α,α-d2, α-bromo- (6 CI), [Bromo(dideuterio)methyl]benzene, Benzyl bromide-α,α-D2, α,α-Dideuterobenzyl bromide, Benzyl-α,α-d2 bromide, Benzyl bromide-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [bromo(dideuterio)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 173.0468 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9857 g/mol |
| Mostrar más |