Learn More
Bencil-alfa,alfa-d2-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylamine-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 15185-02-1 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H7 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenemethan-d2-amine (9 CI), Benzyl-α,α-d2-amine (8 CI), α,α-Dideuteriobenzylamine, α-Dideuteriobenzylamine, Benzylamine-d2, Benzylamine-α,α-d2, Benzylamine-α,α-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | dideuterio(fenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 109.1654 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0861 g/mol |
| Mostrar más |