Learn More
Alcohol bencílico, TRC
Código de producto. 30457254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457254 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30457254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT536635250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 O
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0575
Porcentaje de pureza >95