Learn More
Alcohol bencílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl alcohol |
| CAS | 100-51-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H8 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | fenilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
| Show More |