Learn More
Alcohol bencílico, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl alcohol |
| Punto de fusión | -15.0°C |
| Densidad | 1.0440g/mL |
| Punto de ebullición | 205.0°C |
| Temperatura de inflamación | 96°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5CH2OH |
| Índice de refracción | 1.5380 to 1.5410 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Índice Merck | 15,1127 |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzyl alcohol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.