Learn More
Alcohol benzílico, Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥99,0% (GC), Solstice
Código de producto. 15641270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15641270 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15631270 4 x 25 mL Frasco de vidrio paquete de 4
15621270 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15641270 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 13160500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.36€
    65.52€ / 500 ml
    Ahorro 24.84€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥99,0 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Nombre de nota Reactivo ACS
Punto de fusión -15,4 °C
Color Incolora
Densidad 1,045g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 203 °C a 205 °C
Temperatura de inflamación 96 °C (204,8 °F)
Residuos de ignición ≤0,005% (como SO4)
Punto de ignición 817 °F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.539(lit.)
Cantidad 500 mL
Número UN UN3334
Beilstein 878307
Densidad del vapor 3.7 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,14g/mol
Presión de vapor 3,75 mmHg (77 °C), 13,3 mmHg (100 °C)
Porcentaje de pureza ≥99,0% (GC)
Grado Puriss. P.a.
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl alcohol