Learn More
Alcohol bencílico-OD, CDN
Código de producto. 30314741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30314741 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314741 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND72405G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol-O-D
CAS 14915-25-4
Fórmula molecular C7 D H7 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenemethanol-d (9 CI, ACI), Benzyl alcohol-d (7 CI, 8 CI), Benzyl alcohol-d1, Benzyl Alcohol-O-D, Benzyl Alcohol-OD
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6H2/i8D
SMILES [2 H]OCc1ccccc1
Nombre IUPAC deuteriooximetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 109.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0638 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity