Learn More
Alcohol bencílico NF, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15577904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15577904 4 L Vidrio 4 litros
15587904 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577904 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 140310
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
Envase Vidrio
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado NF
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol