Learn More
Alcohol bencílico, multicomponente, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 15528514 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528514 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
1 options
Código de producto. 15528514 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 903914
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Temperatura de inflamación 93.00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Cantidad 4 L
Gravedad específica 1L = 1.05kg
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado Multi-Compendial/NF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl Alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol