Learn More
Alcohol bencílico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446281 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
11446281 500 mL
1 options
Código de producto. 11446281 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219388290
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Alcohol bencílico grado reactivo ACS, líquido transparente
  • Puede utilizarse para la bencilación de tolueno.
  • El alcohol bencílico (BnOH) es un alcohol primario monoaromático ampliamente utilizado como solvente e intermedio en formulaciones cosméticas, industrias farmacéuticas y de sabores/fragancias.
  • Muestra propiedad bacteriostática.
  • El método comercial para su síntesis es mediante la hidrólisis alcalina del cloruro de bencilo.
  • Los estudios conformacionales mediante cálculos ab initio muestran una conformación cis irregular alrededor del grupo alcohólico.
Specifications
CAS 100-51-6
Punto de fusión °C a 15.3 °C (literatura)
Color ≤20 (APHA)
Densidad 1,0442 g/cm3 a 22,5 °C (Lit.)
Punto de ebullición 205,4 °C (a 1013 hPa (Literatura))
Temperatura de inflamación 204.8 °F/96 °C (lit.)
Notas del porcentaje del ensayo 0.999
Fórmula molecular C7H8O
Índice de refracción 0,03 hPa a 20 °C; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Lit.)
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Cantidad 500 mL
Beilstein 878307
Sinónimo Benzene Carbinol, Benzenemethanol, Benzoyl Alcohol, Hydroxytoluene
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Densidad del vapor 3.7 (contra aire) (Lit.)
Presión de vapor 0,03 hPa a 20 °C; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Lit.)
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquidos