Learn More
Alcohol bencílico, Mikromol™
Código de producto. 17913266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17913266 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17913266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0795.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alcohol bencílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Nombres de analitos o componentes Benzyl alcohol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzalkonium Chloride Imp. A (EP), Benzyl Alcohol, Benzenemethanol, Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, alpha-Hydroxytoluene, alpha-Toluenol, Benzalkonium Chloride Impurity A, Benzalkonium Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0575 g/mol