Learn More
Alcohol benzílico, Solstice
Código de producto. 15607170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15607170 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15607170 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 807081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    260.27€ / 1 litros
    Ahorro 33.73€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, probado para GC de espacio de cabeza, ≥99,9 %
Disolventes Solstice Chromasolv™ GC-headspace:
  • desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos utilizando métodos de espacio de cabeza GC descritos en monografías de la Farmacopea de Estados Unidos (USP) o la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) y tras las directrices de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH)
  • disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
  • pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Densidad 1,045g/mL a 25 °C
Temperatura de inflamación 96 °C (204,8 °F)
Punto de ignición 817 °F
Fórmula molecular C7H8O
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Cantidad 1 L
Número UN UN3334
Beilstein 878307
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
Densidad del vapor 3.7 (contra aire)
ChEBI CHEBI:17987
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,14g/mol
Presión de vapor 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Porcentaje de pureza ≥99,9% (GC)
Grado CROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl alcohol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302+H332-Nocivo en caso de ingestión o inhalación
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.