Learn More
Alcohol bencílico, para análisis ACS, grado reactivo, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436281 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11436281 100 mL
1 options
Código de producto. 11436281 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219388280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Nombre de nota Para el análisis ACS
CAS 100-51-6
Color Incolora
Densidad 1,0442 g/cm3 a 22,5 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Cantidad 100 mL
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.13
Grado Reactivo
Forma física Líquidos