Learn More
Alcohol bencílico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350866 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pakningsstørrelse:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
11350866 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10330494 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11350866 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391220025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    172.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 16.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Alcalinidad 0.002 meq/g max.
Acidez 0.001 meq/g max.
Punto de fusión -15,0 °C
Densidad 1.0440g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción 1.5380 to 1.5410
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15, 1127
Gravedad específica 1.044
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosidad 6.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.