Learn More
Alcohol bencílico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12692916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12692916 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
1 options
Código de producto. 12692916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    255.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 24.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Punto de fusión -15.0°C
Densidad 1.0440g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8O
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción 1.5380 to 1.5410
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,1127
Gravedad específica 1.044
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilmetanol
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Viscosidad 6.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.