Learn More
Alcohol bencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302096 2500 g 2.50 Kg
11382086 250 g 250 g
11392086 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03292.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    81.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 8.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol bencílico se utiliza, principalmente, como disolvente para la reconfiguración dielectrofórtica de nanoalambres, colorantes, pinturas, lacas y revestimientos de resina epoxi, y como precursor de una variedad de ésteres utilizados en jabones, perfumes y aromatizantes. También se emplea como un anestésico local que reduce el dolor asociado con la inyección de lidocaína y tiene varias aplicaciones en productos para bebés, de baño, jabones y detergentes, maquillaje de ojos, coloretes, productos de limpieza, de maquillaje y para el cuidado del cabello, uñas y piel.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, metanol, cloroformo, etanol, acetona y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.045
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.54
Cantidad 2500 g
Beilstein 878307
Índice Merck 14,1124
Información de solubilidad Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%