Learn More
Alcohol bencílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl alcohol |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -15.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0440g/mL |
| Punto de ebullición | 205.0°C |
| Temperatura de inflamación | 96°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Benzyl alcohol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.