Learn More
Alcohol bencílico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011650 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10193570 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10639103 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 L
Beilstein 06, 428
Índice Merck 15, 1127
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Presión de vapor 0.13mbar at 20°C
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.