Learn More
Alcohol bencílico, 98+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731244 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10721244 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731244 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 100 ml
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-51-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clave InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Nombre IUPAC fenilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl alcohol
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -15.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0440g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 96°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5CH2OH
Índice de refracción 1.5380 to 1.5410
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Índice Merck 15, 1127
Gravedad específica 1.044
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosidad 6.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.